(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine hydrochloride
PC904702-1G PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA 2460 DKK
APOSPC904702-1G APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15474861
CAS-nummer: 1260609-97-9