1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 2040 DKK
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Formel: C₇H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09936907
CAS-nummer: 81363-14-6