4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
PC904607-1G PC904607-250MG
APOSPC904607-1GEA 5510 DKK
APOSPC904607-1G APOSPC904607-250MG
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene
Formel: C₈H₉FO₂S
Molekylvægt: 188.219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09259030
CAS-nummer: 828270-66-2