6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904604-100MG PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA 426 DKK
APOSPC904604-100MG APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₆BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20278282
CAS-nummer: 1394120-64-9