2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904601-1G PC904601-250MG
APOSPC904601-1GEA 462 DKK
APOSPC904601-1G APOSPC904601-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415320
CAS-nummer: 66675-22-7