2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904567-1G PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA 4700 DKK
APOSPC904567-1G APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇FO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406363
CAS-nummer: 914301-44-3