(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904531-1G PC904531-500MG PC904531-5G
APOSPC904531-1GEA 3120 DKK
APOSPC904531-1G APOSPC904531-500MG APOSPC904531-5G
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04117761
CAS-nummer: 164341-39-3