2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904515-1G PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA 5510 DKK
APOSPC904515-1G APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Formel: C₈H₉FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527256
CAS-nummer: 828270-59-3