6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904514-1G
PC904514-250MG
APOSPC904514-1GEA
3270
DKK
APOSPC904514-1G
APOSPC904514-250MG
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formel:
C₈H₆FNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03093954 CAS-nummer: 312600-96-7 |