5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 5510 DKK
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19348296
CAS-nummer: 80942-15-0