2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904459-1G
PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA
942
DKK
APOSPC904459-1G
APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Formel:
C₈H₉FO₂S Molekylvægt: 188.219 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD15527249 CAS-nummer: 828270-58-2 |