2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 942 DKK
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Formel: C₈H₉FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527249
CAS-nummer: 828270-58-2