2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904455-10G PC904455-1G PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA 2120 DKK
APOSPC904455-10G APOSPC904455-1G APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527248
CAS-nummer: 110729-51-6