1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904396-1G PC904396-250MG
APOSPC904396-1GEA 5400 DKK
APOSPC904396-1G APOSPC904396-250MG
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone
Formel: C₈H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11113354
CAS-nummer: 937816-85-8