Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904340-10G PC904340-1G PC904340-5G
APOSPC904340-10GEA 10720 DKK
APOSPC904340-10G APOSPC904340-1G APOSPC904340-5G
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₇H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106188
CAS-nummer: 1392803-31-4