8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 6590 DKK
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20658731
CAS-nummer: 204782-93-4