Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904235-1G PC904235-250MG PC904235-5G
APOSPC904235-1GEA 676 DKK
APOSPC904235-1G APOSPC904235-250MG APOSPC904235-5G
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Formel: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Smeltepunkt: 182…185 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22684702
CAS-nummer: 1408168-76-2