4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904214-1G PC904214-250MG PC904214-5G
APOSPC904214-1GEA 763 DKK
APOSPC904214-1G APOSPC904214-250MG APOSPC904214-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molekylvægt: 233.034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22543644
CAS-nummer: 856767-09-4