5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904193-1G PC904193-250MG
APOSPC904193-1GEA 2730 DKK
APOSPC904193-1G APOSPC904193-250MG
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Molekylvægt: 184.168 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256732
CAS-nummer: 342602-54-4