2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904176-1G PC904176-250MG
APOSPC904176-1GEA 3270 DKK
APOSPC904176-1G APOSPC904176-250MG
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol
Formel: C₉H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21641326
CAS-nummer: 1363166-27-1