6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904126-10G PC904126-1G PC904126-5G
APOSPC904126-10GEA 3550 DKK
APOSPC904126-10G APOSPC904126-1G APOSPC904126-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Molekylvægt: 287.006 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21365092
CAS-nummer: 1026962-68-4