2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904045-1G PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA 556 DKK
APOSPC904045-1G APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄HBr₂FN₂
Molekylvægt: 255.871 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21647860
CAS-nummer: 1372096-33-7