Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903975-10G PC903975-1G PC903975-5G
APOSPC903975-10GEA 8480 DKK
APOSPC903975-10G APOSPC903975-1G APOSPC903975-5G
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15523631
CAS-nummer: 104901-79-3