5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903941-10G PC903941-1G PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA 7860 DKK
APOSPC903941-10G APOSPC903941-1G APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185683
CAS-nummer: 716-31-4