1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC903922-1G PC903922-25G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 164 DKK
APOSPC903922-1G APOSPC903922-25G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Molekylvægt: 189.572 g/mol
Smeltepunkt: 59…60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15527686
CAS-nummer: 118664-99-6