4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2,5-difluorophenylamine
PC903815-1G PC903815-5G
APOSPC903815-1GEA 371 DKK
APOSPC903815-1G APOSPC903815-5G
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molekylvægt: 163.552 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808807
CAS-nummer: 2613-30-1