3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Perfluorobutyl)oxirane, 2-(Perfluorobut-1-yl)oxirane, 1-(Oxiran-2-yl)perfluorobutane
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 164 DKK
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Formel: C₆H₃F₉O
Kogepunkt: 52 °C (41 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042341
CAS-nummer: 89807-87-4