4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC903779-100MG PC903779-250MG
APOSPC903779-100MGEA 436 DKK
APOSPC903779-100MG APOSPC903779-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781557
CAS-nummer: 885520-79-6