8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 1910 DKK
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527288
CAS-nummer: 1065092-35-4