1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC903756-100MG PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA 218 DKK
APOSPC903756-100MG APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Molekylvægt: 139.127 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375075
CAS-nummer: 342602-55-5