Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium trifluoro-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidin-3-yl]boranuide, Potassium (1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)trifluoroborate
PC903722-1G PC903722-250MG
APOSPC903722-1GEA 2820 DKK
APOSPC903722-1G APOSPC903722-250MG
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected
Formel: C₈H₁₄BF₃NO₂·K
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD18712148
CAS-nummer: 1430219-73-0