Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903644-1G PC903644-5G
APOSPC903644-1GEA 414 DKK
APOSPC903644-1G APOSPC903644-5G
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12159866
CAS-nummer: 1184559-12-3