5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC903633-100MG PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA 349 DKK
APOSPC903633-100MG APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅FN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06739142
CAS-nummer: 485841-48-3