3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903363-1G PC903363-250MG PC903363-5G PC903363-10G
APOSPC903363-1GEA 2460 DKK
APOSPC903363-1G APOSPC903363-250MG APOSPC903363-5G APOSPC903363-10G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molekylvægt: 225.443 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28143932
CAS-nummer: 1804897-55-9