5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 2950 DKK
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrFN₂O₂
Molekylvægt: 259.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27981294
CAS-nummer: 1807211-69-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III