2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902965-1G PC902965-250MG
APOSPC902965-1GEA 4860 DKK
APOSPC902965-1G APOSPC902965-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26940372
CAS-nummer: 1805115-44-9