6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 985 DKK
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formel: C₆H₃ClFN₃
Molekylvægt: 171.56 g/mol
Smeltepunkt: 214…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173671
CAS-nummer: 99803-85-7