4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902663-1G PC902663-250MG
APOSPC902663-1GEA 3990 DKK
APOSPC902663-1G APOSPC902663-250MG
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215837
CAS-nummer: 713-11-1