2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902646-1G PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-1GEA 933 DKK
APOSPC902646-1G APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Molekylvægt: 197.998 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827974
CAS-nummer: 50408-95-2