5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902481-1G PC902481-250MG
APOSPC902481-1GEA 687 DKK
APOSPC902481-1G APOSPC902481-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole
Formel: C₈H₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527524
CAS-nummer: 314298-13-0