3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 1640 DKK
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05979962
CAS-nummer: 10540-33-7