2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902362-1G PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA 1090 DKK
APOSPC902362-1G APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05979720
CAS-nummer: 89346-55-4