2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 1090 DKK
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Molekylvægt: 197.208 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05980284
CAS-nummer: 1352318-38-7