2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902355-100G PC902355-25G PC902355-5G
APOSPC902355-100GEA 4750 DKK
APOSPC902355-100G APOSPC902355-25G APOSPC902355-5G
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₆F₂N₂O₂
Molekylvægt: 188.132 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16787128
CAS-nummer: 170432-54-9