N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902322-10G PC902322-1G PC902322-5G
APOSPC902322-10GEA 3770 DKK
APOSPC902322-10G APOSPC902322-1G APOSPC902322-5G
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₉H₉FN₂O₂
Molekylvægt: 196.178 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16744208
CAS-nummer: 1248276-34-7