6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902320-1G PC902320-5G
APOSPC902320-1GEA 2030 DKK
APOSPC902320-1G APOSPC902320-5G
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formel: C₇H₄FNOS
Molekylvægt: 169.176 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18861560
CAS-nummer: 145096-57-7