1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4-Difluoro-5-nitrotoluene
PC902246-1G PC902246-5G
APOSPC902246-1GEA 393 DKK
APOSPC902246-1G APOSPC902246-5G
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16620288
CAS-nummer: 179011-38-2