4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 2030 DKK
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Molekylvægt: 190.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037232
CAS-nummer: 86988-02-5