1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC902128-1G
PC902128-25G
PC902128-5G
APOSPC902128-1GEA
850
DKK
APOSPC902128-1G
APOSPC902128-25G
APOSPC902128-5G
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₁BrF₃N Molekylvægt: 294.111 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09972140 CAS-nummer: 1020252-86-1 |