2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 5040 DKK
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185724
CAS-nummer: 362640-56-0